Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 blu
Progettato per proteggere gli operatori da specifiche sostanze con un elevato livello di comfort. La tuta con cappuccio blu Dupont™ ProShield™ @@@20@@@ viene generalmente utilizzata per la protezione da particolato (tipo @@@5@@@) e schizzi o spruzzi di liquidi limitati (tipo @@@6@@@).
Marca: DuPont™ D15338211
200.06 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5 e 6
- EN 1073-2 (protezione dalla contaminazione radioattiva)
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
- Cuciture esterne ribattute
- Zip in nylon con patta
- Disponibile in blu, nelle misure da S a XXXL (è disponibile una versione in bianco).
- Cappuccio a 2 pezzi.
- Volto, polsini, vita e caviglie con elastico
Specifica
Tuta con cappuccio | |
SMS Fabric | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Cucito | |
(UE) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Per operatori che desiderano protezione da polvere e sporcizia durante lavori di pulizia leggeri e per altri settori |
2 X-Large | |
Blu | |
Elastico | |
Zip in nylon con patta | |
Categoria III, tipo 5 e 6 | |
Da 116 a 124 cm | |
50/conf. |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.