Learn More
DuPont™ Proshield™ 4 Practik
Proshield™ 4 Practik suits are the ideal work suits for general maintenance in industrial manufacturing and other harmless environments.
Marca:  DuPont™ D13495537
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16263512
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Micro-perforated non-woven polyethylene fabric allows unrestricted passage of air and water vapour
  • Certified according to Regulation (EU) 2016/425
  • Chemical protective clothing, Category I
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside for comfort
  • Versatile protective garment for non-hazardous substances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Medium
Polyethylene
Single-use
Con cappuccio
Non-sterile
Unisex
White
Elastic
Zipper
Elastic
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
DuPont™ Proshield™ 4 Practik > Dimensione: Media