Learn More
Contec™ Panni presaturati non tessuti PROSAT™, piegati in quattro
Questi panni sono utili per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni presaturati non tessuti PROSAT™ Contec™ offrono un livello di saturazione specifico in base alle diverse attività con il solvente o il disinfettante desiderato.
936.00€ - 972.00€
Specifica
Product Type | Panni disinfettanti |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 17 pollici |
Lunghezza (sistema metrico) | 43 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 16 pollici |
Larghezza (sistema metrico) | 40.6 cm |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17204523
![]() |
Contec™
PS-LPP-7030-BPR |
Non sterile |
936.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17214523
![]() |
Contec™
PS-LPP-7030IR-BPR |
Sterile |
972.00€
pezzi 600 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Substrato del panno progettato appositamente per l'applicazione
- Compatibili con ambienti di classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
- Ideali per la pulizia degli articoli prima di riporli
- In polipropilene termosaldato o in cellulosa/poliestere
- Pratici ed efficaci per detergere strumenti di lavorazione e altre apparecchiature
- I panni in 100% poliestere spunlace offrono maggiore igiene, quelle in polipropilene termosaldato maggiore durata, quelle in poliestere idrolegato/cellulosa costi minori
- La miscela di solventi soddisfa le specifiche SEMI relative a metalli e contaminanti
Specifica
Panni disinfettanti | |
43 cm | |
40.6 cm | |
Non sterilizzabile in autoclave | |
Monouso | |
Per superfici interne di strumenti di lavoro, preparazione delle superfici, processi di produzione | |
50 panni/sacchetto | |
70% IPA/30% acqua deionizzata |
17 pollici | |
16 pollici | |
Polipropilene | |
Classe ISO 5, autorizzati per la conformità ai requisiti del Regolamento UE sui biocidi (BPR) | |
43 x 41 cm (17 x 16 pollici) | |
Strumenti di lavoro e altre apparecchiature | |
1-ply |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.