Learn More
Propylamine, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15119203
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-10-8
Numero MDL MFCD00008205
InChI Key WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC Name propan-1-amine
SMILES CCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Propylamine
Nota nome 98%
Punto di fusione -83.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7190g/mL
Punti di ebollizione 48.0°C
Punto d'infiammabilità −30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C3H9N
Formula lineare CH3CH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.3870 to 1.3890
Quantità 5 L
Beilstein 04,136
Fieser 13,164
Indice di Merck 15,7956
Gravità specifica 0.719
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Molecular Weight (g/mol) 59.11
Viscosità 0.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 59.11
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid