Learn More
Propionyl chloride, 98%
Codice prodotto. p-7081120
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-03-8 | C3H5ClO | 92.522 g/mol
Propionyl chloride is used as an intermediate in the production of agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It acts as a crop protecting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Propionyl chloride is used as an intermediate in the production of agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It acts as a crop protecting agent.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with alcohols, oxidizing agents, strong bases and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-03-8
Formula molecolare C3H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 92.522
Numero MDL MFCD00000745
InChI Key RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
PubChem CID 62324
IUPAC Name propanoyl chloride
SMILES CCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Propionyl chloride
Punto di fusione -94°C
Densità 1.061
Punti di ebollizione 77°C to 79°C
Punto d'infiammabilità 11°C (51°F)
Odore Unpleasant
Formula lineare CH3CH2COCl
Indice di rifrazione 1.404
Quantità 100 g
Numero UN UN1815
Beilstein 385632
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,7828
Peso formulazione 92.53
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionyl chlorid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Propionyl chloride