Learn More
Propionate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00€ - 114.00€
Specifica
La soluzione contiene | H2O |
---|---|
Concentrazione | 1 g/L |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12972185
![]() |
Fisher Chemical
A 040 100 |
100 mL |
54.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12982185
![]() |
Fisher Chemical
A 040 250 |
250 mL |
77.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12992185
![]() |
Fisher Chemical
A 040 500 |
500 mL |
114.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
H2O | |
1 g/L |