Learn More
Progesterone Receptor Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Progesterone Receptor Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca:  Epredia MS-192-PABX
Codice prodotto. 12670477
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Progesterone Receptor Ab-2
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
200 μL
Cancer and Tumor Biology
Bovine, Chicken, Equine, Human, Rabbit
IgG2a κ
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
hPRa 2
Unconjugated
PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
RUO
Primary
Concentrated
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Progesterone Receptor Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™ > 200μL; 1mg/mL; Unlabeled; Purified without BSA and azide