Learn More
Ansell™ Guanti bianchi in fibre sintetiche ProFood™ serie 78-110
Provides the best thermal insulation barrier between the skin and surrounding elements. Ansell proFood™ Thermastat 78-110 Series Light Gloves are made exclusively from constituents authorized for food environments.
84.15€
Specifica
Materiale parte posteriore | Fibre |
---|---|
Certificazione/Conformità | Marchio CE, EN 388: 314X, EN 511: 100, EN 407 |
Materiale polso | Fibre cave |
Coating Material | Fibre cave |
Product Type | Guanti |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11766554
|
Ansell™
78110070 |
7 |
84.15€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11776554
|
Ansell™
78110090 |
9 |
84.15€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Special hollow core fibers
- Fits either hand
- Washable at maximum 40°C with usual detergents
- Seamless design to avoid any discomfort or skin irritation
- Rapid perspiration elimination through fibers maintains body heat
- Ideal for refrigerated or chilled conditions in non-sterile and dry food handling
- Can be used either as primary glove or as underglove to protect against cold
Specifica
Fibre | |
Fibre cave | |
Guanti | |
Maglia rasata | |
Confezioni in paia | |
Tutte le condizioni di freddo |
Marchio CE, EN 388: 314X, EN 511: 100, EN 407 | |
Fibre cave | |
78-110 | |
Fibre | |
144 paia | |
78-110 |