Learn More
Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves
The ideal choice for sensitive skin. Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves are sterile, extra-length gloves that are anatomically shaped to enhance comfort and avoid wearer fatigue. Class IIa Medical certified; Latex-free.
Marca:  Nitritex™ PNHS85
Codice prodotto. 12922548
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of hypoallergenic accelerator-free and latex-free nitrile
  • Offers excellent chemical protection and has good puncture resistance
  • Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
  • Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
  • Provides secure grip with a textured surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrile
Class IIa Medical Device
White
Nitrile
Gloves
Sterile
Boxed
Chemicals
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Nitrile
Specific
Powder Free
8.5
Con bordino/arrotolato
50 Pairs
305 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves > Formato: 8,5