Learn More
Nitritex™ Profile PNHS Medical Gloves
118.00€ - 126.00€
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Classificazione Class IIa Medical Device
Materiale polso Nitrile
Colore White
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12745865
Vedere i documenti
Nitritex™
PNHS70
7 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12795865
Vedere i documenti
Nitritex™
PNHS100
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The hypoallergenic accelerator-free and latex-free Profile PNHS™ is the ideal choice for those with sensitive skin. The sterile, extra length, nitrile surgical glove is anatomically shaped to enhance comfort and avoid wearer fatigue. The PNHS offers excellent chemical protection and has good puncture resistance. Measuring 300mm/12” the PNHS provides extra coverage than standard surgical gloves and features a beaded cuff to ensure stability on the arm.
Specifica
Specifica
Nitrile
Class IIa Medical Device
White
Powder Free
Sterile
Boxed
Chemicals
1
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Nitrile
Specific
Nitrile
Gloves
Con bordino/arrotolato
50 Pairs
305 mm