Learn More
Nitritex™ Profile PLHS Latex Gloves
The Profile PLHS™ is the cost-effective sterile surgical glove. This 300mm/12 in. latex glove provides excellent flexibility and comfort, and is anatomically shaped to avoid wearer fatigue. Powder-free and featuring a beaded cuff for stability on the arm the PLHS also has a textured surface for excellent grip and grip
Marca:  Nitritex™ PLHS70
Codice prodotto. 12735805
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Latex
Class IIa Medical Device
Natural
Latex
Gloves
Sterile
Boxed
305 mm
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Latex
Specific
Powder Free
7
Con bordino/arrotolato
50 Pairs