Learn More
Nitritex™ Profile™ PLHS Latex Gloves
The cost-effective sterile surgical glove. Nitritex™ Profile™ PLHS Latex Glove is an extra-long latex glove with an anatomical shape that provides excellent flexibility and comfort to avoid wearer fatigue.
Marca:  Nitritex™ PLHS75
Codice prodotto. 12745805
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of powder-free Class IIa Medical grade latex
  • Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
  • Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
  • Provides secure grip with a textured surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Latex
Class IIa Medical Device
Natural
Latex
Surgical Gloves
Sterile
Boxed
305 mm
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Latex
Specific
Powder Free
7.5
Con bordino/arrotolato
50 Pairs