Learn More
Miele Professional Process Documentation
APH 110 Net500 Segosoft network converter for connection of machines with serial interface for a network.
Marca:  Miele Professional 9687440
Codice prodotto. 30130359
  • 1185.00€ / 1 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Converts serial data (RS 232) to network protocol (TCP/IP)
  • Galvanic separation of all connections including surge protection
  • Power over Ethernet (PoE) enabled
  • For use with Segosoft Miele Edition
  • Scope of delivery: plug-in power unit (1.4 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Software