Learn More
Thermo Scientific Chemicals Procaine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10177743
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-05-8
Formula molecolare C13H21ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 272.77
Numero MDL MFCD00013000
InChI Key HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
PubChem CID 5795
ChEBI CHEBI:8431
IUPAC Name 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Procaine hydrochloride
Punto di fusione 154.0°C to 158.0°C
Colore Colorless to White
pH 5 to 6.5 (2% w/v aq. soln.)
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
Quantità 500 g
Beilstein 14, 424
Indice di Merck 15, 7875
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Peso formulazione 272.77
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Procaine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.