Learn More
Ebro Electronic™ Sonde per termometri al cuore serie TFX 410/420
Termometro preciso e molto robusto con un grande display
116.00€ - 215.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | RoHS Directive 2011/65/EU |
---|---|
Monouso | Single-use |
Tipo di immersione | Total or Partial |
Temperatura max (sistema metrico) | 400°C |
Min. Temperature (Metric) | -50°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10206892
|
Ebro Electronic™
1341-4169 |
120 mm | Metal | Cable |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10573303
|
Ebro Electronic™
1341-5416 |
120 mm | Silicio, Plastic | Cable |
116.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10553303
|
Ebro Electronic™
1341-5418 |
120 mm | Stainless Steel | No Cable |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10563303
|
Ebro Electronic™
1341-5419 |
190 mm | Glass | No Cable |
215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11773499
|
Ebro Electronic™
1341-4168 |
120 mm | Metal | Cable, Calibration Certificate |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Termometro per varie applicazioni in ambito alimentare, laboratorio, uso industriale. Tutti i termometri includono un certificato di calibrazione di fabbrica.Specifica
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Total or Partial | |
-50°C | |
DIN IEC 584, Class 1 |
Single-use | |
400°C | |
-50°C to +400°C |