Learn More
Techne™ Probe Insert Block
Techne™ Probe Insert Block for use with Tecal™ High Temperature Dri-Block Calibrator
Marca:  Techne™ 16115-47
470.17 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15513670
  • 580.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Change capacity, testing type, accuracy, or portability of Techne Calibration calibrators with these additional parts
  • For use with Techne High Temperature Dri-Block Calibrator
Specifica
Specifica
Tecal™ High-Temperature Dri-Block Calibrator (650F/S/H)
Aluminum Bronze
Probe Insert
19.5 mm