Learn More
Techsit™ Sedia bassa da laboratorio Pro-Tech
Sedia bassa da laboratorio ergonomica avanzata, vinile antimicrobico.
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Stile parte posteriore | Ergonomic |
Finitura | Vinyl |
Materiale del telaio | Steel |
Descrizione
- Sedia bassa ergonomica in vinile su ruote
- Vinile antimicrobico: facile da pulire.
- Altezza del sedile e dello schienale e profondità del sedile completamente regolabili
- Sedia dal design ergonomico che si adatta automaticamente all'utente.
- 5 anni di garanzia incluso vinile.
- Capacità 150 kg di peso
- Idonea per camera bianca Classe 7
Specifica
Yes | |
Ergonomic | |
Steel | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Yes | |
Yes | |
Laboratory Seat |
Not Autoclavable | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
Desk Height | |
5 Year | |
Casters | |
Yes | |
No | |
Yes | |
Vinyl |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto