Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pressure Gauge for Anaerobic Jar, Oxoid
Marca: Thermo Scientific™ Oxoid™ HP0017A
140.94 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Pressure Gauge for use with Thermo Scientific Oxoid 3.5L Anaerobic Jar (HP0011A).
Specifica
Pressure Gauge | |
Anaerobic Jar |