Learn More
Ark Plas Products™ Connettori a Y scanalati Premium
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Premium Grade Barbed 'Y' Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
47.55€ - 55.45€
Specifica
Certificazione/Conformità | Conforme a RoHS, USP Classe VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Kynar PVDF |
Da utilizzare con | Corrugated flexible tube |
Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11851160
|
Ark Plas Products™
MDX35-DF0 |
1/16 x 1/16 x flangia da 1/16 in. |
47.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11871160
|
Ark Plas Products™
MDX37-DF0 |
1/8 x 1/8 x flangia da 1/8 in. |
55.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Premium fittings are stocked in White Nylon, Natural Polypropylene, Clear Polycarbonate and Kynar (PVDF). Available in two barb styles:The Standard Barb
- Designed to accommodate most types of flexible tubing
- Inner diameter can expand 40% to 50% above nominal ID value
- Holds up to 125 PSI without the use of tubing clamps
- Designed for use with semi-rigid tubing
- Best suited for low-pressure flexible tubing applications
- Tubing is expanded 21% above nominal ID value
Specifica
Conforme a RoHS, USP Classe VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA | |
Kynar PVDF | |
° | |
A Y | |
130°C |
Autoclavable | |
Corrugated flexible tube | |
10/Pk. | |
Natural | |
Connettore portagomma a Y |