Learn More
Prednisolone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Prednisolone, or metacortandralone, CAS # 50-24-8, is a synthetic glucocorticoid.
42.81€ - 544.71€
Identificatori chimici
CAS 50-24-8
Formula molecolare C21H28O5
Molecular Weight (g/mol) 360.44
InChI Key OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Sinonimo prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
PubChem CID 5755
ChEBI CHEBI:8378
IUPAC Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
13501640
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
449470010
1 g Bottiglia in vetro
42.81€
1g
13511640
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
449470050
5 g Bottiglia in vetro
140.70€
5g
13521640
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
449470250
25 g Glass Bottle
544.71€
25g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Prednisolone is a derivative of prednisone with an oxo to beta-hydroxy reduction at position 11
• Prednisolone binds cell surface receptors and is transported to the nucleus, where it binds certain nuclear receptors responsible for transcription of proinflammatory cytokines
Applications
• Prednisolone can be used for laboratory research on tumor growth and prevention
• Prednisolone may also be used for developmental and endocrine research, in vivo or in vitro
Specifica
Identificatori chimici
50-24-8
360.44
prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
CHEBI:8378
CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
C21H28O5
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
5755
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Specifica
Prednisolone
240.0°C
C21H28O5
prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
5755
360.44
50-24-8
98.5% min. (HPLC)
15,7841
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dioxane, slightly soluble in acetone, chloroform,, ethylacetate
CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
360.44
CHEBI:8378
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May damage the unborn child.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-021-7
Identificativo prodotto
  • Prednisolone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.