Learn More
Bochem™ Pinze di precisione
In acciaio inox 18/10
5.95€ - 96.90€
Specifica
Stile punta Affilato
N. per confezione Confezione da 1
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Pinzette di precisione
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
11895151
Vedere i documenti
Bochem™
1640
120 mm Affilato
96.90€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
10471601
Vedere i documenti
Bochem™
1640
120 mm Affilato Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Punte senza scanalature
  • Auto-tensionanti
Specifica
Specifica
Affilato
Acciaio inox
Pinzette di precisione
Confezione da 1
120 mm
Pinzette
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Bochem™ Pinze di precisione