Learn More
Praseodymium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)
Descrizione
Praseodymium(III) nitrate hydrate is used in fluorescent display tubes and phosphors. It is also used in the ultrasonic synthesis of phase-pure praseodymium molybdate. It plays a major role in the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Praseodymium(III) nitrate hydrate |
Nota nome | Rare Earth Oxides Content |
Colore | Green |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 10 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.9% |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,anhydrous amine,alcohol,ether,polar solvents and acetonitrile. |
IUPAC Name | praseodymium(3+) hexahydrate trinitrate |
Peso formulazione | 326.92 (Anhydrous) |
Odore | Odorless |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Praseodymium(III) nitrate hydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Praseodymium(III) nitrate hexahydrate