Learn More
Praseodymium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9895% (REO)
Codice prodotto. p-7048688
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
CAS: 13709-46-1 | F3Pr | 197.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-46-1
Formula molecolare F3Pr
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Numero MDL MFCD00016287
InChI Key BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name praseodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) fluoride
Punto di fusione 1395°C
Nota nome Anhydrous
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare PrF3
Numero UN UN3288
Peso formulazione 197.9
Percent Purity 99.9895%
Grado Reacton™
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 6.2 g/mL