Learn More
Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
80.90€ - 273.36€
Identificatori chimici
CAS | 19423-77-9 |
---|---|
Formula molecolare | Cl3Pr |
Molecular Weight (g/mol) | 247.26 |
Numero MDL | MFCD00149828 |
InChI Key | LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC Name | praseodymium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11316298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011237.14 |
25 g |
80.90€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11306298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011237.22 |
100 g |
273.36€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Aqueous solutions of praseodymium(III) chloride can be used to prepare insoluble praseodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
19423-77-9 | |
247.26 | |
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3] |
Cl3Pr | |
MFCD00149828 | |
praseodymium(3+) trichloride |
Specifica
Praseodymium(III) chloride hydrate | |
19423-77-9 | |
(REO) | |
MFCD00149828 | |
Soluble in water and alcohol | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3] | |
247.26 | |
99.9% | |
Odorless |
115°C | |
Crystalline Aggregates | |
Cl3Pr | |
14,7712 | |
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K | |
praseodymium(3+) trichloride | |
247.27 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-794-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TU0175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton, 99.9% (REO)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Praseodymium(III) chloride hydrate