Learn More
Prasedymium solution for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Prasedymium |
Imballaggio | Bottle |
Concentrazione | 10 mg/L |
Solvent or Matrix | HNO3 |
Quantità | 50 mL |