Learn More
Atago™ PR-100SA Model Digital Refractometer
Marca: Atago™ 3488
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Digital Refractometer | |
PR-100SA | |
1‰ | |
Ideal for Salinity | |
300 g | |
006P dry battery (9V) |
0 to 100 Salinity | |
±2‰ | |
Concentration of salinity | |
IP64 | |
5°C to 40°C |