Learn More
Bel Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
Marca:  Bel Art™ F18759-0003
52.58 EUR valido fino al 2025-08-31
Usa il codice promo "24124" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15580022
  • 55.35€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
  • Resistenza a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
  • Con fori quadrati, tre piani, un fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati extra resistenti
  • I rack arancioni possono essere utilizzati per l'avviso di rischio biologico, mentre quelli gialli per l'avviso di radioattività
  • I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
  • Per conservare da 40 a 108 provette (cinque diametri diversi di provette)
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
Rack, provette per test
Tubes (13 to 16 mm)
108
3 Tiers
Non-sterile
242 mm
189 mm
64 mm
16 mm
9 x 12
Arancione
Filo di acciaio rivestito in resina epossidica
Rettangolare
Yes, When Empty
9.5 x 7.4 x 2.5 in (242 x 189 x 64 mm)
9.48 pollici
7.4 in
2,51in.