Learn More
Ansell™ PowerFlex™ 80-658 Series Aramid Fiber Heavy Weight Gloves
Protects wearer with triple-layer construction comprised of steel, glass fiber and aramid fiber provides extreme resistance to cuts, splinters and burrs.
343.00€
Specifica
Latex Free No
Stile polso guanto Long Knitwrist
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
11726723
Vedere i documenti
Ansell™
80658100
10
343.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
12647011
Vedere i documenti
Ansell™
80658110
11
343.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
12657011
Vedere i documenti
Ansell™
80658060
6
343.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
11725834
Vedere i documenti
Ansell™
80658080
8
343.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
11736723
Vedere i documenti
Ansell™
80658090
9
343.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
15646906
Vedere i documenti
Ansell™
80658070
7
343.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Mechanical protection gloves
  • Exceeds EN388 cut level 5.
  • Extra-long cuff offers extended safety for the forearm.
  • ¾ dipped and liquid repellent, shielding the skin from unpleasant liquid solutions.
  • Good heat contact resistance.
  • EN407 level-2 rating means safe handling of warm objects.
  • Natural rubber crinkle finish provides a firm grip.
  • Long life provides a highly cost-effective solution.
  • Heather green color helps mask dirt.
  • Excellent washability, with no decrease in comfort or fading.
Applications
  • Handling heavy loads, metal edges
  • Waste handling: recycling, sorting (glass, cans, metal pieces)
  • Handling glass sheets, sharp-edged objects
  • Handling metal sheets, cutting of dry, painted or galvanized pieces
Specifica
Specifica
No
Long Knitwrist