Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)
Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo
148.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN388:2016/4121C, EN511/020 |
Classificazione | Category II |
Procedura di pulizia | Washing temp 40° C |
Area rivestita | fully coated |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15894982
|
Ansell™
80409080 |
8 |
148.00€
6 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15804992
|
Ansell™
80409090 |
9 |
148.00€
6 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15814992
|
Ansell™
80409100 |
10 |
148.00€
6 paia |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi.
- Rivestimento ruvido di nitrile.
- Interamente rivestito.
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente.
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente.
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare.
Specifica
Nitrile | |
Category II | |
fully coated | |
Number | |
Nitrile Rubber, Polyurethane | |
Level 1 | |
Industrial grade | |
Sì | |
Mechanical Protection Gloves (Medium-duty) | |
Powerflex 80-409 | |
Fully fingered | |
White | |
Acrylic; Polyester | |
80-409 | |
Level 1 | |
Powerflex series |
EN388:2016/4121C, EN511/020 | |
Washing temp 40° C | |
Nitrile | |
Glove for all type of work various handling works in difficult thermal conditions | |
Blue | |
Reusable | |
Specific | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
2.65 mm | |
Mechanical protection | |
Automatic Knit Liner | |
Knit Lining | |
6 pair in a bag, 12 bags in a carton | |
72 pair | |
2 |