Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-400 Series Natural Rubber Latex Heavy Weight Gloves
Provide outstanding insulation from cold conditions, as well as high comfort and grip. Combines a thermal terry loop acrylic liner with a naturally insulating latex coating, ensuring excellent insulation against the cold.
142.00€
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità Standard CATEGORY III EN 388 : X231, EN 407 : X2XXXX, EN 511 : 020, ANSI
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Product Type Heavyweight Gloves
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
11776673
Vedere i documenti
Ansell™
80400100
10
142.00€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11796673
Vedere i documenti
Ansell™
80400070
7
142.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
11706683
Vedere i documenti
Ansell™
80400080
8
142.00€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11786673
Vedere i documenti
Ansell™
80400110
11
142.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Provides comfort and protection for the wearer in temperatures down to as low as -30°C, for short or intermittent contact.
  • Terry loop acrylic liner that is  in color
  • Bright yellow liner profices extra high visibility in low or poor light conditions for additional safety
  • Natural insulating latex coating
  • Knitted construction
  • Palm-coated finish
  • Knitwrist cuff
Specifica
Specifica
Rubber Latex
Natural Rubber Latex
Heavyweight Gloves
Knit
Coated-palm
Grip, abrasion and puncture resistance
Standard CATEGORY III EN 388 : X231, EN 407 : X2XXXX, EN 511 : 020, ANSI
Natural Rubber Latex
80-400
Acrylic terry loop
144 Pairs
80-400