Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter is suitable for sampling free flowing powders and granules.
396.00€ - 708.00€
Specifica
Product Type | Powder Sampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316) |
Materiale maniglia | Stainless Steel (316) |
Diametro (sistema metrico) | 32 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15116852
|
Sampling Systems™
1030D-600 |
600 mm |
396.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15849201
|
Sampling Systems™
1030D-1000 |
1000 mm |
448.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15859201
|
Sampling Systems™
1030D-1500 |
1500 mm |
512.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15869201
|
Sampling Systems™
1030D-2000 |
2000 mm |
708.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Wide range of sample sizes
- Wide range of sampler lengths
- Easy to use
- A range of tips are available so that a single sampler can be used to accurately sample a range of different volumes
Specifica
Powder Sampler | |
Stainless Steel (316) | |
Stainless Steel (316) | |
32 mm |