Learn More
Buerkle™ Sampler PowderProof™
Sampler PowderProof™ is the practically proven professional solution for mobile sampling of powders and granules.
3275.00€ - 4090.00€
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
10041114
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5302-0302
30 cm Powders up to 2 mm dia.
3275.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
10706095
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5302-1201
120 cm Granules 2 to 4 mm dia.
4090.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11877373
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5302-0301
30 cm Granules 2 to 4 mm dia.
3275.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
10693585
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5302-0602
60 cm Powders up to 2 mm dia.
3530.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11887373
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5302-0601
60 cm Granules 2 to 4 mm dia.
3530.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
11897373
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5302-0901
90 cm Granules 2 to 4 mm dia.
3690.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
10346964
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5302-0902
90 cm Powders up to 2 mm dia.
3690.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
11807383
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5302-1202
120 cm Powders up to 2 mm dia.
4090.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Mobile sampling of powders and granules
  • Different lances and augers can be attached to the robust drive unit and swapped without any problems
  • For sampling powders and granules from drums, barrels, bags or sacks
  • PowderProof® with lance for horizontal use, such as sampling from sacks, with lance for vertical use, for sampling from open containers such as barrels, drums or bags