Learn More
Sampling Systems™ Powder Trier
Constructed of robust stainless steel, making it suitable for sampling cereals, grains, free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders. Sampling Systems™ Powder Trier is ideal for taking a large volume, cross sectional sample from containers, sacks or silos.
990.00€ - 1290.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (316L) |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 25 mm (excluding scroll) |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15462184
|
Sampling Systems™
1216A-600 |
600 mm | 110 mL | 3 Slots |
990.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15819231
|
Sampling Systems™
1216A-1000 |
1000 mm | 190 mL | 4 Slots |
1155.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15829231
|
Sampling Systems™
1216A-1500 |
1500 mm | 300 mL | 5 Slots |
1290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Bright finish
- Suitable for taking a large volume sample from a compacted powder
- Can take a cross sectional (composite) sample
Specifica
Stainless Steel (316L) | |
25 mm (excluding scroll) |