Learn More
Sampling Systems™ Powder Sample Lance
Offers extra leverage when pushing the sampler into the material. Sampling Systems™ Powder Sample Lance is idea for taking cross sectional samples of powders and some pastes.
118.00€ - 374.00€
Specifica
Product Type | Sample Lance |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Tipo di maniglia | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Tipo di maniglia | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15809301
|
Sampling Systems™
1665P-1000 |
1000 mm | Plain Handle | 50% Opening Size |
164.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15819301
|
Sampling Systems™
1665P-600 |
600 mm | Plain Handle | 50% Opening Size |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15849291
|
Sampling Systems™
1660H-1000 |
1000 mm | Heavy Duty Handle | 25% Opening Size |
374.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15859291
|
Sampling Systems™
1660H-600 |
600 mm | Heavy Duty Handle | 25% Opening Size |
340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15869291
|
Sampling Systems™
1660P-1000 |
1000 mm | Plain Handle | 25% Opening Size |
164.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15879291
|
Sampling Systems™
1660P-600 |
600 mm | Plain Handle | 25% Opening Size |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15889291
|
Sampling Systems™
1665H-1000 |
1000 mm | Heavy Duty Handle | 50% Opening Size |
374.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15899291
|
Sampling Systems™
1665H-600 |
600 mm | Heavy Duty Handle | 50% Opening Size |
340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Available in different sizes and handle combinations
- Can be used in the laboratory or on site
- Available from stock
Specifica
Sample Lance | |
Stainless Steel (316L) | |
25 mm |