Learn More
Sampling Systems™ Powder Lance
Versatile sampler that can be used horizontally through a sack or vertically to take samples from drums, kegs, super sacks, and more. Sampling Systems™ Powder Lance is a cross sectional bulk sampler for cohesive powders that can be used to take large volume samples of cohesive powders.
266.00€ - 744.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) anima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) anima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15809321
|
Sampling Systems™
2250A-2000 |
2030 mm | 360 mL | 1600 mm |
744.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15819321
|
Sampling Systems™
2250A-600 |
630 mm | 190 mL | 500 mm |
266.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15899311
|
Sampling Systems™
2250A-1000 |
1030 mm | 300 mL | 900 mm |
307.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Multilevel discreet samples
Specifica
Powder Lance | |
Stainless Steel (316L) |