Learn More
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Codice prodotto. p-7049912
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
CAS: 5936-11-8 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate is used in chemical actinometry to measure light flux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5936-11-8
Formula molecolare C6H3FeK3O12
Molecular Weight (g/mol) 440.22
Numero MDL MFCD00150450
InChI Key YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Potassium iron(III) oxalate
PubChem CID 131675837
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Colore Green
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
IUPAC Name tripotassium;2-hydroxy-2-oxoacetate;iron;oxalate;oxalic acid
Peso formulazione 491.26 (437.21 Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.133 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate