Learn More
Potassium Thiocyanate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Amber glass bottle |