Learn More
Potassium thiocyanate, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium thiocyanate |
Quantità | 2.5 kg |
Formula lineare | KSCN |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3594799 |
Peso formulazione | 97.18g/mol |
Percent Purity | ≥98% (AT) |