Learn More
Potassium thiocyanate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium thiocyanate |
Punto di fusione | 170.0°C to 179.0°C |
Nota nome | p.a. |
Colore | White |
pH | 5.3 to 8.7 (5% soln. at 20°C) |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Argentometry) |
Formula lineare | KSCN |
Fieser | 01,954 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium thiocyanate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.