Learn More
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate, Thermo Scientific Chemicals
103.52€ - 373.86€
Identificatori chimici
CAS 339527-86-5
Formula molecolare C4K2N4Ni
Molecular Weight (g/mol) 240.96
Numero MDL MFCD00049669
InChI Key QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
IUPAC Name nickel(2+) dipotassium tetrakis(iminomethanide) hydrate
SMILES [K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11388218
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
039434.09
10 g
103.52€
10g
11378218
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
039434.18
50 g
373.86€
50g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
339527-86-5
240.96
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
nickel(2+) dipotassium tetrakis(iminomethanide) hydrate
C4K2N4Ni
MFCD00049669
potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
Specifica
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
339527-86-5
C4K2N4Ni
UN1588
potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
nickel(2+) dipotassium tetrakis(iminomethanide) hydrate
240.99 (Anhydrous)
100°C (in -H2O)
Crystalline
MFCD00049669
14,7684
Soluble in water
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
240.96
1.875g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H334-H350-H317
Toxic if swallowed.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P262-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P285-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H317-H334-H350i
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 238-082-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate