Learn More
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11460897
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377.86 g/mol
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate is used as primary and secondary intermediates. A Key raw material for synthesis of new gold(III) dithiolate complexes for luminescence studies or possible uses as photosensitizers or photocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate is used as primary and secondary intermediates. A Key raw material for synthesis of new gold(III) dithiolate complexes for luminescence studies or possible uses as photosensitizers or photocatalysts.
Solubility
Soluble in water, ethanol.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27988-75-6
Formula molecolare AuCl4K
Molecular Weight (g/mol) 377.86
Numero MDL MFCD00043088
InChI Key IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion
PubChem CID 91886546
IUPAC Name potassium;tetrachlorogold(1-);hydrate
SMILES [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate
Punto di fusione 357°C (decomposition)
Quantità 5 g
Formula lineare KAuCl4·xH2O
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,7681
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol.
Peso formulazione 377.88 (Anhydrous)
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium tetrachloroaurate hydrate