Learn More
Potassium tetrachloroaurate(III), 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium tetrachloroaurate(III) |
Punto di fusione | >300.0°C |
Colore | Yellow to Orange |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 1 g |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min |
Formula lineare | KAuCl4 |
Indice di Merck | 15, 7800 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
Peso formulazione | 377.88 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium tetrachloroaurate(III)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.