Learn More
Potassium tetrachloroaurate(III), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10628794
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13682-61-6
Formula molecolare AuCl4K
Molecular Weight (g/mol) 377.88
Numero MDL MFCD00043088
InChI Key JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
PubChem CID 11337898
ChEBI CHEBI:51564
IUPAC Name potassium;tetrachlorogold(1-)
SMILES Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetrachloroaurate(III)
Punto di fusione >300.0°C
Colore Yellow to Orange
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Formula lineare KAuCl4
Indice di Merck 15, 7800
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 377.88
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tetrachloroaurate(III)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium tetrachloroaurate(III)