Learn More
Potassium superoxide
Codice prodotto. 10638254 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
500 g, Flacone in plastica, 500g
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
25g
500g
CAS: 12030-88-5 | KO2 | 71.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12030-88-5
Formula molecolare KO2
Molecular Weight (g/mol) 71.1
Numero MDL MFCD00082411
Sinonimo Potassium dioxide
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium superoxide
Punto di fusione 400°C
Colore Yellow
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 500 g
Formula lineare KO2
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 71.1
Imballaggio Flacone in plastica
Titolo del prodotto
Potassium superoxide >