Learn More
Potassium Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10509580
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Potassium Sulfate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-80-5
Formula molecolare K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
Numero MDL MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1689°C
Punto di fusione 1067°C
Colore White
pH 6 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
IUPAC Name dipotassium;sulfate
Peso formulazione 174.25g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica