Learn More
Potassium silver cyanide, 99.9% (metals basis), Ag 54.2%, Thermo Scientific Chemicals
Silver plating
105.53€ - 1379.87€
Identificatori chimici
CAS | 506-61-6 |
---|---|
Numero MDL | MFCD00036297 |
Sinonimo | Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11346449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012551.14 |
25 g |
105.53€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11336449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012551.22 |
100 g |
332.66€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11356449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012551.36 |
500 g |
1379.87€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Silver platingPotassium silver cyanide is used in silver plating and in the manufacturing of antiseptics. It is a versatile bridging ligand and finds use for multidimensional polymer construction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
506-61-6 | |
MFCD00036297 | |
Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide |
Specifica
Potassium silver cyanide | |
White | |
(metals basis) | |
MFCD00036297 | |
14,7669 | |
Soluble in waterSoluble in water; Insoluble in acids. | |
99.9% | |
Light sensitive |
506-61-6 | |
Powder | |
KAg(CN)2 | |
UN1588 | |
Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide | |
199.01 | |
Ag 54.2% | |
2.36 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H300-H310-H330-H318-H290-H315
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes serious eye damage.
May be corrosive to metals.
Causes skin irritation.
P261-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-047-0
missing translation for 'rtecsNumber' : TT5775000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures