Learn More
Potassium silicate, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11420850
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
CAS: 1312-76-1 | K2O3Si | 154.28 g/mol
Potassium silicate is used in binders, carbon electrodes, lead pencils, protective coatings, insoluble pigments, phosphors on television tubes and detergent additives. It acts as a catalyst to make glass, ceramics, welding rods, adhesives, cements, gels, paints, pulp and paper production. Further, it is used in horticulture as a soluble source of potassium and silicon. It acts as a corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-76-1
Formula molecolare K2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 154.28
Numero MDL MFCD00145152
InChI Key NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dipotassium oxosilanebis(olate)
SMILES [K+].[K+].[O-][Si]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium silicate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 2 kg
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Odore Odorless
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium silicate, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium silicate