Learn More
Potassium selenocyanate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10359183
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3425-46-5
Formula molecolare CKNSe
Molecular Weight (g/mol) 144.08
Numero MDL MFCD00011366
InChI Key KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
PubChem CID 76960
IUPAC Name potassium;selenocyanate
SMILES C(#N)[Se-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium selenocyanate
Punto di fusione 152.0°C to 158.0°C
Colore Orange to Red
Forma fisica Crystalline Solid, Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98.5 % min. (Argentometry)
Formula lineare KSeCN
Fieser 06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 144.08
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium selenocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.