Learn More
Potassium phosphate, tribasic monohydrate, 96%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10511984
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Glass bottle
CAS: 27176-10-9 | K3O4P·H2O | 230.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27176-10-9
Formula molecolare K3O4P·H2O
Molecular Weight (g/mol) 230.28
Numero MDL MFCD00150410
InChI Key RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
IUPAC Name tripotassium;phosphate;hydrate
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate, tribasic monohydrate
Punto di fusione 1340.0°C
Nota nome c.p.
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 96%
Formula lineare K3PO4·H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 230.28
Percent Purity 96%
Grado Ultrapuro
Perdita alla combustione 13% max. (800°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.564
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.