Learn More
Potassium phosphate tribasic, 90+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
45.63€ - 294.00€
Identificatori chimici
CAS | 7778-53-2 |
---|---|
Formula molecolare | K3O4P |
Molecular Weight (g/mol) | 212.27 |
InChI Key | LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC Name | tripotassium phosphate |
SMILES | [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17211312
|
Thermo Scientific Acros
467330010 |
1 kg |
45.63€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17221312
|
Thermo Scientific Acros
467330050 |
5 kg |
118.59€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17231312
|
Thermo Scientific Acros
467330250 |
25 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7778-53-2 | |
212.27 | |
tripotassium phosphate |
K3O4P | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O |
Specifica
Potassium phosphate tribasic | |
7778-53-2 | |
K3O4P | |
Solubility aq. soln.: 508 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O | |
212.27 | |
Pure |
1340.0°C | |
90+% | |
K3PO4 | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
tripotassium phosphate | |
212.27 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-907-1
- Potassium phosphate tribasic
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Phosphoric acid, tripotassium salt